Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Point de fusion | 100.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 10 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
Formule linéaire | NaH2PO4·H2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 137.99 |