Learn More
Sulfate de sodium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072033
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodium ; sulfite
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
7757-83-7
Na2O3S
126.037
MFCD00003503
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
24437
CHEBI:86477
disodium ; sulfite
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Puriss. p.a., réac. Ph. Eur., anhydre, 98 à 100,0 % (iodométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Anhydrous
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 126.04g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100% (iodometric)
Qualité puriss. p.a.