Learn More
Solution de thiosulfate de sodium 0,5 M (0,5 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1AMP
6AMP
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Point de fusion | 0°C |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6AMP |
Conditionnement | Ampoule |
Tension de vapeur | 14mmHg |