Learn More
Megro™ SOFT-JECT™ Disposable Syringes
A 3-part series of syringe models with additional black rubber plugs for more comfortable handling and better reading accuracy.
Marque: Megro™ 5050.000V0
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Des diamètres plus grands et des bagues d’étanchéité de qualité supérieure pour garantir une meilleure densité de la seringue
- La deuxième plaque de segment de frein au niveau de la tige de piston permet un glissement optimal et précis de la tige de piston
- Sans latex
- Transparent pour une excellente clarté optique et une excellente visibilité du contenu
- Piston et cylindre en polypropylène, bouchon à piston en polyisoprène-caoutchouc synthétique
- Accessoire Luer
Spécification
Polypropylène (cylindre), Polypropylène (piston) | |
Manipulation confortable, meilleure précision | |
Oui | |
5 mL | |
Oui |
Transparent | |
Oui | |
100/paquet | |
Luer |