Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à faible rétention avec filtre ART™ SoftFit L™ dans des inserts de recharge
À utiliser avec les racks à charnière ART™ afin de constituer le système de recharge ART.
Marque: Thermo Scientific™ 2739-05-RI
147.22 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.03500kg
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, SoftFit-L, extra long et à faible rétention
- Conception pour une utilisation avec les racks à charnière ART afin de constituer le système de recharge ART
Spécification
300 L, avec filtre, Stérile, Recharge | |
À filtre | |
Naturel | |
2,26 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
300 μl | |
Stérile | |
300 L | |
5,75 cm | |
Recharge | |
Orange | |
SoftFit L |