Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à faible rétention avec filtre ART™ SoftFit L™ dans des inserts de recharge
À utiliser avec les racks à charnière ART™ afin de constituer le système de recharge ART.
145.00€ - 160.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Recharge |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12964037
|
Thermo Scientific™
2739-05-RI |
300 L, avec filtre, Stérile, Recharge | 300 μl | Orange |
160.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12924037
|
Thermo Scientific™
2749-05-RI |
20 L, avec filtre, stérile, recharge | 20 μl | Rouge |
145.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12944037
|
Thermo Scientific™
2769-05-RI |
200 L, avec filtre, stérile, recharge | 200 μl | Vert |
155.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12984037
|
Thermo Scientific™
2779-05-RI |
1000 L, avec filtre, stérile, recharge | 1000 μl | Bleu |
149.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12914047
|
Thermo Scientific™
2789-05-RI |
1200 L, avec filtre, Stérile, Recharge | 1200 μl | Jaune |
149.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, SoftFit-L, extra long et à faible rétention
- Conception pour une utilisation avec les racks à charnière ART afin de constituer le système de recharge ART
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Recharge | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
Stérile | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
SoftFit L |