Learn More
Hamilton™ Pipette multicanaux à volume réglable SoftGrip™ Code produit.: 12336239
Expédition estimée: 04-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00€
    867.00€ / 1 pièce
    Économisez 25.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Hamilton™ Pipette multicanaux à volume réglable SoftGrip™
Code produit. 12336239
5 à 50 μl, Grès, 12, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Grès
Rouge brique
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12336239
Marque: Hamilton™ 5501954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00€
    867.00€ / 1 pièce
    Économisez 25.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 04-12-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Avec un double indicateur qui améliore la précision du réglage du volume en éliminant les erreurs de parallaxe.
  • Large éventail de volumes disponibles
  • 8 ou 12 canaux
  • Le levier de l’éjecteur de pointes long et unique ainsi que le corps inférieur mobile peuvent être tournés complètement sur 360° par rapport au manche
  • Réglage du volume isolé de sorte qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un mécanisme de verrouillage pour éviter un réglage accidentel du volume
  • Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
  • Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement le volume des pipettes
Spécification
Précision ±1,00 %, ±0,50 %
Pointes compatibles 12 canaux
Autoclavable Autoclavable
Couleur Grès
Nombre de canaux 12
Gamme de produits SoftGrip™
Type Pipette multicanaux à volume réglable
Volume (métrique) 5 à 50 μl
Quantité 1/Paquet
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Pipette multicanaux à volume réglable SoftGrip™ >