Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Moonless Night
Catalog Number 17266621
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Veste softshell légère uvex
  • Couleur : noir/bleu
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester,
  • Maille respirante, hydrofuge et coupe-vent, manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Couleur Gris
Type de bouchon Fermeture éclair
Jetable Non