Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog Coating
234.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris E/S.
Marron
Transparent
Comprend:
Joint en mousse
Description
- Branches à cliquet réglables
- Le revêtement anti-buée Scotchgard™ résiste à l’obturation plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après 25 lavages avec de l’eau
- Tests internes 3M selon la méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.
- Les lentilles intérieures/extérieures permettent de réduire la luminosité et l’éblouissement lorsque vous travaillez à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
- La lentille en polycarbonate absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que Spectacle Impact Rated
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Gris E/S. |
Couleur de la monture | Gris |
Comprend | |
Quantité | 20/boîte |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Plastique |
Frame Type | Demi-cadre |