missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Somatostatin R2/SSTR2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-5093419 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18787443 0.025 mL 25µL
18757023 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18787443 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB300157SS

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications

Somatostatin R2/SSTR2 Polyclonal specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Electron Microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Somatostatin R2/SSTR2
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:250, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen 1:100, Electron Microscopy
Formule Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P30874, P30875, P30680
Alias de gène somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R
Symboles de gène(s) SSTR2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to the C-terminus of rat Somatostatin Receptor 2 [UniProt# P30680]
Méthode de purification Unpurified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Alzheimers Research, Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6752
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Antisera
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.