Learn More
TSPAN8/TM4SF3 Antibody (458811), HRP, R&D Systems™
Code produit 18606943 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606943 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606943 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4734H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.95€
    633.15€ / 0.1mL
    Économisez 98.80€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TSPAN8/TM4SF3
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 458811
Conjugué HRP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029
Espèces hôtes Rat
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN8, Met1-Lys237 (Ile35Val), Accession # AAH05246
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7103
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus