missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX11 Antibody (CL0143) [PerCP], Novus Biologicals™

Code produit 30305557 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30305557 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30305557 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252865PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SOX11 Monoclonal antibody specifically detects SOX11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SOX11
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL0143
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène SRY (sex determining region Y)-box 11, SRY (sex-determining region Y)-box 11, SRY-related HMG-box gene 11, transcription factor SOX-11
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35716, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6664
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.