Learn More
SOX15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SOX15
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803995
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25415-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16893985
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25415-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
SOX15 is a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors and is involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins.
Spécification
Spécification
SOX15
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O60248, P43267
20670, 363632, 6665
SOX15 Fusion Protein Ag22032
Primary
-20°C
SOX15
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Protein SOX 12, Protein SOX 15, Protein SOX 20, SOX12, SOX15, SOX20, SOX26, SOX27
Sox15
IgG
Antigen Affinity Chromatography