missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX2 Antibody (245610R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2018RJF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Spécification
| SOX2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2 | |
| E. coli-derived recombinant human SOX2, Gly135-Met317, Accession # P48431 | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
| 6657 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| 245610R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu