missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX4 Antibody (CL5665) [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30528422 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30528422 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30528422 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344188AF700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SOX4 Monoclonal antibody specifically detects SOX4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SOX4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL5665
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ecotropic viral integration site 16, EVI16, SRY (sex determining region Y)-box 4, SRY-related HMG-box gene 4, transcription factor SOX-4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was generated using a synthetic peptide of Q06945, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6659
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.