missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SOX4 Polyclonal specifically detects SOX4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | SOX4 |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ecotropic viral integration site 16, EVI16, SRY (sex determining region Y)-box 4, SRY-related HMG-box gene 4, transcription factor SOX-4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | SOX4 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human SOX4. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SOX4. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?