missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SP1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NB600-232APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SP1 Polyclonal antibody specifically detects SP1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),ChIP assay (ChIP)
Spécification
| SP1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP Assay | |
| APC | |
| Sp1 transcription factor, specificity protein 1, transcription factor Sp1, TSFP1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 700 and 740 using the numbering given in entry XP_028606.4 (GeneID 6667). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators | |
| 6667 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu