Learn More
SP100 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
234.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | SP100 |
|---|---|
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000 |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18670082
|
Novus Biologicals
NBP2-97408-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18681454
|
Novus Biologicals
NBP2-97408-50ul |
50 μg |
234.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SP100 Polyclonal antibody specifically detects SP100 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| SP100 | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| DKFZp686E07254, FLJ00340, FLJ34579, lysp100b, nuclear antigen Sp100, nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, SP100 nuclear antigen, SP100-HMG nuclear autoantigen, Speckled 100 kDa | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SP100 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 6672 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |