Learn More
Emma Safety Footwear Spa Safety Shoes
Nubuck leather uppers provide good foot and shank support, yet are soft, supple and highly comfortable. Offers all-around protection with a steel toe cap and on-foot freshness with Hydro-Tec™ Sanitized Silver.
112.80€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Laces |
Couleur | Blue, Gray |
Conception | Spa |
Matériau de revêtement | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13286454
|
Emma Safety Footwear
MM70654037 |
37 |
112.80€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
13296454
|
Emma Safety Footwear
MM70654038 |
38 |
112.80€
1 paire |
Expédition estimée: 13-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Description
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- GripForce™ Easy Twist
- Nubuck/Cordura™ construction
- 3M™ Reflective Striping
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Blue, Gray | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Spa | |
Cordura |