Learn More
SPAG16 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Code produit 18052019 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18052019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18052019 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297844AF350
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SPAG16 Polyclonal specifically detects SPAG16 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SPAG16
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp666P1710, FLJ22724, FLJ37717, Pf20 protein homolog, PF20MGC87036, sperm associated antigen 16, sperm-associated antigen 16 protein, sperm-associated WD repeat protein, WD repeat domain 29, WDR29
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPAG16 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79582
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus