Learn More
SPARC Antibody (OSTN/8528R) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18602535 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602535 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602535 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320949
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SPARC
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OSTN/8528R
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS
Alias de gène Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-200) of human SPARC protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6678
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus