Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613120 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613120 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613120 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289236APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SPARC-like 1/SPARCL1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 204
Conjugué APC
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: NP_004675.3; Met 1-Phe 664).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8404
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus