Learn More
Spastin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: Sp 6C6, R&D Systems™
Code produit 18600738 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600738 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600738 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307842100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Spastin Monoclonal specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Spastin
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone Sp 6C6
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Spastin protein.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6683
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus