Learn More
SPCS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SPCS2
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803754
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14872-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16893744
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14872-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Stathmin 1 belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. Stathmin 1 is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
SPCS2
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q15005, Q9CYN2
293142, 66624, 9789
SPCS2 Fusion Protein Ag6640
Primary
-20°C
SPCS2
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA0102, SPase 25 kDa subunit, SPC25, SPCS2
Spcs2
IgG
Antigen Affinity Chromatography