Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 6030-OG en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type macro-cellule en verre optique spécial 6030-OG Hellma™ sont fabriquées à partir de SCHOTT DESAG™, un verre en crown incolore et très transparent sous forme de panneaux avec des surfaces polies au feu.
128.00€ - 242.00€
Specifications
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Verre optique spécial |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Longueur du trajet optique | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Longueur du trajet optique | Price | Quantity & Availability | ||||
10015110
|
Hellma™
6030-40-10 |
14 000 μL | 40 mm |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756284
|
Hellma™
6030-40-10 |
14 000 μL | 40 mm | N/A | |||||
11776274
|
Hellma™
6030-20-10 |
7000 μl | 20 mm | N/A | |||||
11766284
|
Hellma™
6030-50-10 |
17 500 μL | 50 mm | N/A | |||||
Description
- Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
- Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Specifications
Macro cellule d’absorption | |
9,5mm | |
45 mm | |
Pour les mesures photométriques et colorimétriques |
Verre optique spécial | |
De 360 à 2500 nm | |
12,5mm | |
Rectangulaires |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.