Learn More
3M™ Masque anti-particules spécialisé 9906
Click to view available options
:
Couleur : Blanc
Description
- Fournit une protection FFP1 (NPF 4) contre les poussières et les brouillards
- La couche de carbone activée aide à protéger contre le fluorure d’hydrogène à l’odeur désagréable
- La forme convexe, le pince-nez et la double sangle permettent un ajustement confortable sur des visages de différentes tailles
- La conception légère en forme de coupe est robuste et résistante aux chocs
- Les bandeaux tressés avec code couleur vous aident à identifier le niveau de protection offert : jaune pour FFP1
- Conçu pour bien s’adapter aux produits de protection oculaire et auditive 3M™
- S’adapte à des visages de différentes tailles grâce à sa forme convexe, au pince-nez et la conception à double sangle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE Approved, EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D |
| Couleur | Blanc |
| Type de filtre | FFP1 Protection Level |
| Type de produit | Masque de protection contre les particules spécialisées |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Résistant à | <TLV for Hydrogen Fluoride, Up to 4 x TLV for Particulates |