Learn More
Spectrum Labs™ Filtre tissé Spectra™ Mesh, acier inoxydable
Le filtre tissé Spectra Mesh™ Spectrum Labs™, en acier inoxydable, se compose de brins individuels tissés dans une grille en maille adaptée aux séparations de macrofiltration.
Marque:  Spectrum Labs™ 145936
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15330892
  • 389.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
  • Caractérisés par des ouvertures de maille précises, un pourcentage de la surface ouverte et une épaisseur de maille.
  • Affinité pour l'eau : hydrophile
  • Résistance/durabilité : très élevée
  • Adsorption : élevée
  • Résistance optimale : produits corrosifs
  • Résistance au pH : pH 4 à 12
  • Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
  • Stérilisation : autoclave/irradiation
Spécification
Spécification
Disque
5/boîte
30 μm
Grille à mailles
Acier inoxydable
0,3
50 μm
90 mm