Learn More
Spectrum™ Disques de dialyse Spectra/Por™
Marque: Spectrum™ 132480
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Matériau : Cellulose régénérée
- Hydrophile
- Porosité symétrique
- Sans charge fixe
- N’adsorbe pas la plupart des solutés
- Limites de pH : 2 à 12
- Conditionnés secs avec du glycérol (doit être rincé avec de l’eau)
Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire
Spécification
Disque de dialyse RC | |
Spectra/Por 2 | |
47 mm | |
50/boîte |
12 à 14 kD | |
Cellulose régénérée | |
1,85 in | |
Pour les fonctions de dialyse en laboratoire telles que le dessalage, l’échange de tampons ou la séparation moléculaire |