Learn More
Spectrin alpha 1 Antibody (SR1450), Novus Biologicals™
Code produit 18602004 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602004 50 μg 50µL
18662725 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602004 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32192850ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin alpha 1 Monoclonal specifically detects Spectrin alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Spectrin alpha 1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1450
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène alpha-I spectrin, EL2, erythrocyte, HS3, spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Spectrin alpha 1 (Uniprot #: P02549)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6708
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG