Learn More
Spectrin beta 3 Antibody (SPTBN2/2887R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18600737 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600737 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600737 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308441APC
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin beta 3 Monoclonal specifically detects Spectrin beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Spectrin beta 3
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SPTBN2/2887R
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, spectrin beta chain, brain 2, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human Spectrin beta 3 fragment (aa356-475) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15020)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6712
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus