missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrin beta III (SPTBN2) Mouse, Clone: SPTBN2/1778, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Spectrin beta III (SPTBN2) |
|---|---|
| Clone | SPTBN2/1778 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970918
|
EnquireBio
6712-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980918
|
EnquireBio
6712-MSM5-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Spectrin beta III (SPTBN2) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human Spectrin beta III (SPTBN2) protein (apprx. aa 356-475) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 246kDa |
| SPTBN2/1778 | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6712 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| HeLa cells. Pancreas or Liver. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit