Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Filtres en nylon, tissés
Se composent de brins individuels tissés formant une grille à mailles
Marque: Spectrum™ 145916
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Associe résistance à la traction élevée et souplesse
- Affinité avec l’eau : Hydrophile
- Résistance : Haut
- Adsorption : Haut
- Meilleure résistance : Produits corrosifs
- Résistance au pH : pH 3-10
- Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
- Stérilisation : Irradiation
Spécification
Haut | |
Nylon | |
Hydrophile | |
3 à 10 | |
180deg;C | |
Filtre tissé Spectra Mesh | |
90 mm |
ISO 9001:2008 | |
Stérile | |
33 % | |
41 mu;m | |
60 μm | |
3,54 in | |
9 cm |