Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Filtres en nylon, tissés
Se composent de brins individuels tissés formant une grille à mailles
140.76€ - 320.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15380872
|
Spectrum™
145908 |
90 mm | 78 μm |
299.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15310882
|
Spectrum™
145914 |
90 mm | 60 μm |
320.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15370882
|
Spectrum™
145922 |
90 mm | 45 μm |
242.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15300952
|
Spectrum™
148132 |
47 mm | 45 μm |
167.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15310952
|
Spectrum™
148134 |
47 mm | 55 μm |
167.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15300852
|
Spectrum™
145811 |
55 mm | 55 μm |
168.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15330882
|
Spectrum™
145916 |
90 mm | 60 μm |
237.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15340952
|
Spectrum™
148138 |
47 mm | 60 μm |
161.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15380842
|
Spectrum™
145 809 |
55 mm | 64 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Associe résistance à la traction élevée et souplesse
- Affinité avec l’eau : Hydrophile
- Résistance : Haut
- Adsorption : Haut
- Meilleures résistance : Produits corrosifs
- Résistance au pH : pH 3-10
- Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
- Stérilisation : Irradiation
Spécification
Nylon |