Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Filtres en nylon, tissés
Se composent de brins individuels tissés formant une grille à mailles
Marque: Spectrum™ 145922
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Associe résistance à la traction élevée et souplesse
- Affinité avec l’eau : Hydrophile
- Résistance : Haut
- Adsorption : Haut
- Meilleures résistance : Produits corrosifs
- Résistance au pH : pH 3-10
- Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
- Stérilisation : Irradiation
Spécification
Rond | |
10 μm | |
45 μm |
Nylon | |
Déchets dangereux, purification de l’eau potable, mesures des pluies acides, solides en suspension, air / amiante, analyse des poussières de charbon, analyse océanographique, analyse élémentaire de traces | |
90 mm |