Learn More
Spectrum™ Filtres tissés en polyester Spectrum™ Spectra Mesh™
Se composent de brins individuels tissés formant une grille à mailles
Brand: Spectrum™ 148 272
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
- Fibres individuelles tissées avec un tamis en maille
- Caractérisés par des ouvertures de maille précises, un pourcentage de surface ouverte et l’épaisseur des mailles
- Légèrement hydrophobe
- Adsorption faible
- Résistant aux alcalis et aux matières organiques
- Autoclavables
Specifications
Rond | |
10 μm | |
55 μm |
Polyester | |
Purification de l’eau potable, solides en suspension, air / amiante, analyse de la poussière de charbon, analyse élémentaire de traces, engrais, clarification de sérum aqueux, clarification de sérum organique | |
47 mm |