Learn More
Spectrum™ Filtres tissés en polyester Spectrum™ Spectra Mesh™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
55 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fibres individuelles tissées avec un tamis en maille
- Caractérisés par des ouvertures de maille précises, un pourcentage de surface ouverte et l’épaisseur des mailles
- Légèrement hydrophobe
- Adsorption faible
- Résistant aux alcalis et aux matières organiques
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Format | Disque |
Matériau | Polyester |
Particle Retention | 10 μm |
À utiliser avec (application) | Purification de l’eau potable, solides en suspension, air / amiante, analyse de la poussière de charbon, analyse élémentaire de traces, engrais, clarification de sérum aqueux, clarification de sérum organique |
Épaisseur (métrique) | 55 μm |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum™ Filtres tissés en polyester Spectrum™ Spectra Mesh™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu