Learn More
Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure à membrane de dialyse CE biologique (1 mètre)
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique que celles en RC standard
251.00€ - 287.00€
Spécification
MWCO | 300 kd |
---|
Includes:
- 1m roll of Biotech CE Dialysis Tubing (16mm flatwidth)
- 2 Universal tubing closures
- 5 Tubing opening picks
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340682
|
Spectrum™
131456T |
300 kd |
287.00€
1m |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11550970
|
Spectrum™
131450T |
300 kd |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) biotechnologique que celles en RC de qualité standard
Les kits sont parfaits pour comparer les performances de seuil de rétention des molécules de la membrane afin d’optimiser la séparation ou la purification. Fournit une longueur de 1 m de tubulure à membrane en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate), une paire de bouchons de tubulure universels et 5 aiguilles pour l’ouverture de la tubulure à membrane. La tubulure est emballée à l’état humide dans un conservateur d’azoture de sodium à 0,05 % qui se rince facilement à l’eau. Neuf seuils de rétention des molécules différents disponibles : 0,1 à 0,5 kDa, 0,5 à 1,0 kDa, 3,5 à 5 kDa, 8 à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 300 kDa, et 1000 kDa.
- Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations que pour le grade RC
- 9 seuils de rétention des molécules disponibles allant de 100 à 1 000 000 daltons
- Ultrapure, pas d’impuretés de métaux lourds ou de sulfures
- Faible liaison protéique
- Aucune élimination, aucun nettoyage ou prétraitement de la glycérine n’est nécessaire
Spécification
300 kd |