Learn More
Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF
Code nomenclature Nacres: NB.24
                    Click to view available options
                                Volume (métrique):
                                0,2 à 2 L
                                10 à 25 L
                                2 à 5 L
                                25 à 50 L
                                5 à 10 L
                                Connecteurs:
                                0,25 HB/0,25 HB
                                Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle
                                Raccord Luer-Lock femelle / 0,25 HB
                                VarHB / VarHB
                                Comprend:
                                Orifice de mise à l’air libre automatique pour éviter les poches d’air
                                Ventilation automatique
                                Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air
                                Conditionnement: 
                                1 pièce
                                12 pièces
                                18 pièces
                                3 pièces
                                6 pièces
                    Description
- Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon
 - Format plus petit et étroit pour un volume de rétention faible
 - L'évent en PP évite la formation de poches d’air
 - Fonctionne avec pompe péristaltique, vide ou seringue
 - Disponibles en cinq tailles permettant la filtration du volume correspondant en 15 à 20 minutes
 - Stériles, biocompatibles et apyrogènes
 - USP classe VI ; 100 % au test d’intégrité
- Une cloche de remplissage en option maintient la stérilité lors du remplissage des flacons
 - Les filtres MediaKap Plus HF disposent d’une membrane DynaFibre avancée qui renforce l’efficacité de filtration et réduit considérablement le temps requis pour filtrer le milieu enrichi en sérum
Spécification
Spécification
| Connecteurs | Raccord Luer-Lock femelle / 0,25 HB | 
| Type de filtre | MediaKap-2 | 
| Matériau | Polycarbonate, polyuréthane | 
| Matériau (membrane) | MCE | 
| Porosité | 0,2 μm | 
| Stérilité | Stérile | 
| Zone de filtration | 35 cm2 | 
| Débit | 400 mL/min. at 10psi | 
| À utiliser avec (application) | Stérilise et clarifie de manière efficace un milieu de culture ou une solution tampon | 
| Comprend | Évent automatique pour éviter la formation de poches d’air | 
| Afficher plus | 
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Spectrum™ Filtres MediaKap™ et MediaKap Plus HF > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu