Learn More
Cole-Parmer™ Aides au broyage Prep-Aid™
Idéal pour les échantillons qui s'émiettent ou se détachent après un pressage.
Marque: Cole-Parmer™ 3646-450
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
- Se mélange rapidement et complètement avec des échantillons de 10 à 25 % en poids pour former des disques d’échantillons XRF
- Résistance à l’humidité et ne contaminant pas les échantillons
- Se lie à 200 à 250 disques d’échantillonnage ou fournit une matrice pour 25 à 35 disques d’échantillonnage pris en charge
- Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
- Ne forme pas de pain dans le flacon pendant le stockage
- Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
- Résistant à l’humidité et résistant aux fissures et aux enflures lors du stockage
- Inclut de faibles niveaux de NaCl
- Forme des disques d’échantillons stables à l’air lorsque le liant cireux scelle la surface contre l’humidité
Spécification
Liant en paraffine | |
Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage | |
≤ 20 μm | |
450 g |