Learn More
Cole-Parmer™ Aides au broyage Prep-Aid™
Idéal pour les échantillons qui s'émiettent ou se détachent après un pressage.
57.15€ - 343.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage |
---|---|
Granulométrie | ≤ 20 μm |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15340552
|
Cole-Parmer™
3642-150 |
Liant en cellulose | 150 g |
68.55€
150g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15350552
|
Cole-Parmer™
3642-450 |
Liant en cellulose | 450 g |
136.00€
450g |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15360552
|
Cole-Parmer™
3644-150 |
UltraBind | 150 g |
136.00€
150g |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15124097
|
Cole-Parmer™
3644-450 |
UltraBind | 450 g |
343.00€
450g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15370552
|
Cole-Parmer™
3646-150 |
Liant en paraffine | 150 g |
57.15€
150g |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15380552
|
Cole-Parmer™
3646-450 |
Liant en paraffine | 450 g |
111.00€
450g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11957169
|
Cole-Parmer™
3646-450 |
Liant en paraffine | 450 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
- Se mélange rapidement et complètement avec des échantillons de 10 à 25 % en poids pour former des disques d’échantillons XRF
- Résistance à l’humidité et ne contaminant pas les échantillons
- Se lie à 200 à 250 disques d’échantillonnage ou fournit une matrice pour 25 à 35 disques d’échantillonnage pris en charge
Liant en cellulose
- Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
- Ne forme pas de pain dans le flacon pendant le stockage
UltraBind™
- Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
- Résistant à l’humidité et résistant aux fissures et aux enflures lors du stockage
- Inclut de faibles niveaux de NaCl
Liant en paraffine
- Forme des disques d’échantillons stables à l’air lorsque le liant cireux scelle la surface contre l’humidité
Spécification
Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage | |
≤ 20 μm |