missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine-1-phosphate Antibody (sonepcizumab), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Code produit 30114436 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30114436 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30114436 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP328006MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

Sphingosine-1-phosphate Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine-1-phosphate in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Sphingosine-1-phosphate
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone sonepcizumab
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG1, EDG-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Espèces hôtes Human
Immunogène Sphingosine-1-phosphate
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.