missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Antibody (9C5E1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit p-200072563 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18276590 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18276590 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252567

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Monoclonal specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Sphingosine Kinase 2/SPHK2
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 9C5E1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2
Symboles de gène(s) SPHK2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthesized peptide of human SK2 (AA: 36-52).
Poids moléculaire de l’antigène 69.2 kDa
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56848
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.