missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18306029 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18306029 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18306029 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00056848B01P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Polyclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Sphingosine Kinase 2/SPHK2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène NP_064511.2
Alias de gène EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène SPHK2 (NP_064511.2, 1 a.a. - 654 a.a.) full-length human protein. MNGHLEAEEQQDQRPDQELTGSWGHGPRSTLVRAKAMAPPPPPLAASTPLLHGEFGSYPARGPRFALTLTSQALHIQRLRPKPEARPRGGLVPLAEVSGCCTLRSRSPSDSAAYFCIYTYPRGRRGARRRATRTFRADGAATYEENRAEAQRWATALTCLLRGLPLPGDGEITPDLLPRPPRLLLLVNPFGGRGLAWQWCKNHVLPMISEAGLSFNLIQTERQNHARELVQGLSLSEWDGIVTVSGDGLLHEVLNGLLDRPDWEEAVKMPVGILPCGSGNALAGAVNQHGGFEPALGLDLLLNCSLLLCRGGGHPLDLLSVTLASGSRCFSFLSVAWGFVSDVDIQSERFRALGSARFTLGTVLGLATLHTYRGRLSYLPATVEPASPTPAHSLPRAKSELTLTPDPAPPMAHSPLHRSVSDLPLPLPQPALASPGSPEPLPILSLNGGGPELAGDWGGAGDAPLSPDPLLSSPPGSPKAALHSPVSEGAPVIPPSSGLPLPTPDARVGASTCGPPDHLLPPLGTPLPPDWVTLEGDFVLMLAISPSHLGADLVAAPHARFDDGLVHLCWVRSGISRAALLRLFLAMERGSHFSLGCPQLGYAAARAFRLEPLTPRGVLTVDGEQVEYGPLQAQMHPGIGTLLTGPPGCPGREP
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.05 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56848
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.