missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPIC Antibody (PCRP-SPIC-2C5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Code produit 18522083 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18522083 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18522083 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308334AF532

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SPIC Monoclonal antibody specifically detects SPIC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SPIC
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-SPIC-2C5
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène MGC40611, SPI-C, Spi-C transcription factor (Spi-1/PU.1 related), transcription factor Spi-C
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human SPIC protein (Uniprot: Q8N5J4)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 121599
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.