Learn More
Lenz Laborglasintrumente Splash Heads Acc. to Stutzer, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05037011
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10717711
  • 79.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • Forme courbée (75°), à deux cônes NS
  • Pour la séparation de gouttes (placement direct sur des flacons de distillation)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Verre Duran
Cône vertical NS 14/23, cône courbé NS 14/23