Learn More
Uvex Sport NC 95178 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport NC
19.25€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 1 Sport NC |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17207931
|
Uvex
9517835 |
35 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217931
|
Uvex
9517836 |
36 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227931
|
Uvex
9517837 |
37 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237931
|
Uvex
9517838 |
38 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247931
|
Uvex
9517839 |
39 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257931
|
Uvex
9517840 |
40 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267931
|
Uvex
9517841 |
41 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277931
|
Uvex
9517842 |
42 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287931
|
Uvex
9517843 |
43 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297931
|
Uvex
9517844 |
44 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207941
|
Uvex
9517845 |
45 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217941
|
Uvex
9517846 |
46 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227941
|
Uvex
9517847 |
47 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237941
|
Uvex
9517848 |
48 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247941
|
Uvex
9517849 |
49 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257941
|
Uvex
9517851 |
51 |
19.25€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9517.8
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 1 Sport NC | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |