Learn More
BRAND™ Clip à ressort
Clips à ressort conçus pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques.
Marque: BRAND™ 76055
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Acier à ressort, enduit de zinc et de PE
- Ne raient pas
- Bonne résistance chimique
- Pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques tels que des tuyaux, des tubulures, etc.
Spécification
Clip à ressort | |
Zinc, acier revêtu de PE | |
2 alésages, 4 mm | |
51 mm |