missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPRR1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ PA5110423

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17118353

  • 487.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Immunogen sequence: CPSTVTPAPA QQKTKQK.

Cross-linked envelope protein of keratinocytes. It is a keratinocyte protein that first appears in the cell cytosol, but ultimately becomes cross-linked to membrane proteins by transglutaminase. All that results in the formation of an insoluble envelope beneath the plasma membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

SPRR1A
Polyclonal
Unconjugated
SPRR1A
19 kDa pancornulin; AI528815; cornifin A; cornifin-A; mSPRR1A; small proline rich protein 1A; small proline-rich protein 1A; small proline-rich protein 1A-like; small proline-rich protein 1B (cornifin); small proline-rich protein IA; Spr; SPR1 A; Spr1a; SPR-IA; SPRK; Sprr; Sprr1; Sprr1a; Sprr1al; Sprr1b
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
20753, 6698
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
2.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P35321, Q62266
SPRR1A
Synthetic peptide.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis