missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPRR3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 11742-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SPRR3 is the cross-linked envelope protein of keratinocytes.Spécification
| SPRR3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SPRR3 | |
| 22 kDa pancornulin, Cornifin beta, Esophagin, small proline rich protein 3, SPRC, SPRR3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 6707 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.17 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9UBC9 | |
| SPRR3 | |
| SPRR3 Fusion Protein Ag2337 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu