Learn More
SPT3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18633590 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18633590 0.1 mL 0.10mL
18676701 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18633590 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2944770.1ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
SPT3 Polyclonal antibody specifically detects SPT3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SPT3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène SPT3-like protein, SPT3SPT3L, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 3 homolog, suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae), transcription initiation protein SPT3 homolog
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human SPT3 (NP_852001.1). DARRPLHETAVLVEDVVHTQLINLLQQAAEVSQLRGARVITPEDLLFLMRKDKKKLRRLLKYMFIRDYKSKIVKGIDEDDL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8464
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG